Learn More
9,9-Bis(metoximetil)-9H-fluoreno, TRC
Código de producto. 30136146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136146 1 g 1 g
30133100 250 mg 250 miligramos
17961145 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136146 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4860401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 182121-12-6
Peso molecular (g/mol) 254.32
Nombre IUPAC 9,9-bis(metoximetil)fluoreno
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,9-Bis(methoxymethyl)fluorene
Fórmula molecular C17 H18 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 9,9-Bis(methoxymethyl)-9H-fluorene, 9,9-Bis(methoxylmethyl) fluorine, 9,9-Bis(methoxymethyl)fluorene, 9,9-Di(methoxymethyl)fluorene, FP 1
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18O2/c1-18-11-17(12-19-2)15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10H,11-12H2,1-2H3
SMILES COCC1(COC)c2ccccc2c3ccccc13
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1307