Learn More
9-(4'-nitrofenil)-9H-pirido[3,4-b]indol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 9-(4'-Nitrophenyl)-9H-pyrido[3,4-b]indole |
| CAS | 219959-85-0 |
| Fórmula molecular | C17 H11 N3 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H11N3O2/c21-20(22)13-7-5-12(6-8-13)19-16-4-2-1-3-14(16)15-9-10-18-11-17(15)19/h1-11H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)n2c3ccccc3c4ccncc24 |
| Nombre IUPAC | 9-(4-nitrofenil)pirido[3,4-b]indol |
| Peso molecular (g/mol) | 289.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.0851 |