Learn More
9-(4-Hidroxibutil)guanina, TRC
Código de producto. 30390866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30390866 50 mg
30395026 500 mg
30397255 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30390866 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH23169050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23169-37-1
Fórmula molecular C9H13N5O2
Peso molecular (g/mol) 223.23
Sinónimo 2-Amino-1,9-dihydro-9-(4-hydroxybutyl)-6H-purin-6-one, 2-Amino-9-(4-hydroxybutyl)-6,9-dihydro-1H-purin-6-one, 2-Amino-9-(4-hydroxybutyl)-9H-purin-6-ol
Nombre IUPAC 2-amino-9-(4-hidroxibutil)-1H-purina-6-una
SMILES NC1=Nc2c(ncn2CCCCO)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-(4-Hydroxybutyl)guanine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N5O2/c10-9-12-7-6(8(16)13-9)11-5-14(7)3-1-2-4-15/h5,15H,1-4H2,(H3,10,12,13,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.1069