Learn More
9-(4'-hidroxiaminofenil)-9H-pirido[3,4-b]indol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-(4'-Hydroxyaminophenyl)-9H-pyrido[3,4-b]indole |
| CAS | 219959-87-2 |
| Fórmula molecular | C17 H13 N3 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H13N3O/c21-19-12-5-7-13(8-6-12)20-16-4-2-1-3-14(16)15-9-10-18-11-17(15)20/h1-11,19,21H |
| SMILES | ONc1ccc(cc1)n2c3ccccc3c4ccncc24 |
| Nombre IUPAC | N-(4-pirido[3,4-b]indol-9-ilfenil)hidroxilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 275.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.1059 |