Learn More
Clorhidrato de 9-(4'-hidroxiaminofenil)-9H-pirido[3,4-b]indol, TRC
Código de producto. 30405113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30405113 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30405113 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH79500525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-(4’-Hydroxyaminophenyl)-9H-pyrido[3,4-b]indole Hydrochloride
CAS 2512209-14-0
Fórmula molecular C17H13N3O.HCl
Cantidad 25 mg
Sinónimo Hydroxyaminophenylnorharman Hydrochloride, N-Hydroxy-4-(9H-pyrido[3,4-b]indol-9-yl)
Fórmula InChI InChI=1S/C17H13N3O.ClH/c21-19-12-5-7-13(8-6-12)20-16-4-2-1-3-14(16)15-9-10-18-11-17(15)20;/h1-11,19,21H;1H
SMILES ONC(C=C1)=CC=C1N2C3=C(C=CC=C3)C4=C2C=NC=C4.Cl
Nombre IUPAC Clorhidrato de N-(4-(9H-pirido[3,4-b]indol-9-il)fenil)hidroxilamina
Peso molecular (g/mol) 311.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.57