Learn More
9-(4-Bromofenil)carbazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15471599 5 g 5 g
15481599 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15471599 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64404.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Desempeña un papel importante como intermedio en la síntesis farmacéutica, orgánica y del diodo orgánico emisor de luz (OLED).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57102-42-8
Fórmula molecular C18H12BrN
Peso molecular (g/mol) 322.205
Número MDL MFCD11617969
Clave InChI XSDKKRKTDZMKCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-4-bromophenyl-9h-carbazole, 9-4-bromophenyl carbazole, 9-4-bromo-phenyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-4-bromophenyl, acmc-209lw0, n-4-bromophenyl carbazole, amth018
PubChem CID 22361390
Nombre IUPAC 9-(4-bromofenil)carbazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3N2C4=CC=C(C=C4)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-(4-Bromophenyl)carbazole
Punto de fusión 147°C to 151°C
Cantidad 5 g
Beilstein 199590
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido