Learn More
Clorhidrato de 9-(4-aminofenil)carbazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367736 250 mg 250 miligramos
11357736 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11362.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 312700-07-5 | C18H15ClN2 | 294.782 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 312700-07-5
Fórmula molecular C18H15ClN2
Peso molecular (g/mol) 294.782
Número MDL MFCD00082678
Clave InChI CFQROJKMLJRSAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-9h-carbazol-9-yl aniline hydrochloride, 9-4-aminophenyl carbazole hydrochloride, 4-carbazol-9-yl aniline hydrochloride, 4-carbazol-9-ylaniline hydrochloride, acmc-1agoy
PubChem CID 2794996
Nombre IUPAC 4-carbazol-9-ilanilina;clorhidrato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3N2C4=CC=C(C=C4)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-(4-Aminophenyl)carbazole hydrochloride
Punto de fusión ∽250°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.79
Porcentaje de pureza 98%