Learn More
9-(4'-aminofenil)-9H-pirido[3,4-b]indol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-(4'-Aminophenyl)-9H-pyrido[3,4-b]indole |
| CAS | 219959-86-1 |
| Fórmula molecular | C17 H13 N3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H13N3/c18-12-5-7-13(8-6-12)20-16-4-2-1-3-14(16)15-9-10-19-11-17(15)20/h1-11H,18H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)n2c3ccccc3c4ccncc24 |
| Nombre IUPAC | 4-pirido[3,4-b]indol-9-ilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 259.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.1109 |