Learn More
9-[4-Acetoxi-3-(hidroximetil)butil]-2-amino-9H-purina, Mikromol
Descripción
9-[4-Acetoxi-3-(hidroximetil)butil]-2-amino-9H-purina, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desacetyl Famciclovir |
| CAS | 104227-88-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Desacetyl Famciclovir |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C12 H17 N5 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, 1-acetate, 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, monoacetate (ester) (9CI), BRL 43594, 2-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)butyl acetate, Famciclovir RC B (USP), 9-(4-Acetoxy-3-(hydroxymethyl)butyl)-2-amino-9H-purine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17N5O3/c1-8(19)20-6-9(5-18)2-3-17-7-15-10-4-14-12(13)16-11(10)17/h4,7,9,18H,2-3,5-6H2,1H3,(H2,13,14,16) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | CC(=O)OCC(CO)CCn1cnc2cnc(N)nc12 |
| Mostrar más |