Learn More
9-(4-acetoxi-3-acetoximetilbutil)-2-amino-6-cloropurina-d4, TRC
Código de producto. 30313087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313087 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30313087 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16415250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-(4-Acetoxy-3-acetoxymethylbutyl)-2-amino-6-chloropurine-d4
CAS 1020718-81-3
Fórmula molecular C14 2H4 H14 Cl N5 O4
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18ClN5O4/c1-8(21)23-5-10(6-24-9(2)22)3-4-20-7-17-11-12(15)18-14(16)19-13(11)20/h7,10H,3-6H2,1-2H3,(H2,16,18,19)/i3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]C(OC(=O)C)C(C([2H])OC(=O)C)C([2H])C([2H])n1cnc2c(Cl)nc(N)nc12
Nombre IUPAC Acetato de [2-[acetiloxi(deuterio)metil]-4-(2-amino-6-cloropurin-9-il)-1,3,4-trideuteriobutilo]
Peso molecular (g/mol) 359.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.1298