Learn More
9-[4-Acetoxi-3-(acetoximetil)butilo]-2-amino-6-cloropurina, TRC
Código de producto. 30134107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134107 10 g 10 g
30008600 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134107 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16414010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97845-60-8
Fórmula molecular C14 H18 Cl N5 O4
Peso molecular (g/mol) 355.78
Sinónimo 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]-, 1,3-diacetate, 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]-, diacetate (ester) (9CI), 9-[4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl]-2-amino-6-chloropurine, 6-Chloro Famciclovir, 6-Chlorofamciclovir
Nombre IUPAC [acetato de 2-(acetiloximetil)-4-(2-amino-6-cloropurina-9-il)butilo] acetato
SMILES CC(=O)OCC(CCn1cnc2c(Cl)nc(N)nc12)COC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-(4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl)-2-amino-6-chloropurine
Nombres de analitos o componentes 9-(4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl)-2-amino-6-chloropurine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18ClN5O4/c1-8(21)23-5-10(6-24-9(2)22)3-4-20-7-17-11-12(15)18-14(16)19-13(11)20/h7,10H,3-6H2,1-2H3,(H2,16,18,19)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.1047