Learn More
9-[4-Acetoxi-3-(acetoximetil)butil]-2-amino-6-cloropurina, Mikromol™
Código de producto. 30458637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458637 4 x 25 mg -
30051147 100 mg 100 miligramos
30052467 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458637 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0620.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
9-[4-Acetoxi-3-(acetoximetil)butil]-2-amino-6-cloropurina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-(4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl)-2-amino-6-chloropurine
CAS 97845-60-8
Nombres de analitos o componentes 9-(4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl)-2-amino-6-chloropurine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H18 Cl N5 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]-, 1,3-diacetate, 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]-, diacetate (ester) (9CI), 9-[4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl]-2-amino-6-chloropurine, 6-Chloro Famciclovir, 6-Chlorofamciclovir
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18ClN5O4/c1-8(21)23-5-10(6-24-9(2)22)3-4-20-7-17-11-12(15)18-14(16)19-13(11)20/h7,10H,3-6H2,1-2H3,(H2,16,18,19)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)OCC(CCn1cnc2c(Cl)nc(N)nc12)COC(=O)C
Nombre IUPAC Acetato de [2-(acetiloximetil)-4-(2-amino-6-cloropurin-9-il)butilo]
Peso molecular (g/mol) 355.78
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.1047 g/mol