Learn More
9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)tio]nonanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)thio]nonanol |
| CAS | 511545-94-1 |
| Fórmula molecular | C14 H25 F5 O S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)thio]-1-nonanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H25F5OS/c15-13(16,14(17,18)19)9-8-12-21-11-7-5-3-1-2-4-6-10-20/h20H,1-12H2 |
| SMILES | OCCCCCCCCCSCCCC(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentilsulfanil)nonan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 336.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.1546 |