Learn More
9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihidroxihexahidro-1H-ciclopenta[c]furan-4-il]guanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihydroxyhexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]guanine |
| CAS | 1984788-96-6 |
| Fórmula molecular | C12 H15 N5 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-9-[(3aS,4S,6S,6aR)-hexahydro-3a,6-dihydroxy-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihydroxyhexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]guanine, 2-Hydroxy-2,3-tetrahydrofuranyl Entecavir, 9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihydroxyhexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]guanine, 2-Amino-9-[(3aS,4S,6S,6aR)-hexahydro-3a,6-dihydroxy-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihydroxyhexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]guanine, 2-Hydroxy-2,3-tetrahydrofuranyl Entecavir |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N5O4/c13-11-15-9-8(10(19)16-11)14-4-17(9)7-1-6(18)5-2-21-3-12(5,7)20/h4-7,18,20H,1-3H2,(H3,13,15,16,19)/t5-,6+,7+,12+/m1/s1 |
| SMILES | NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@H]4COC[C@@]34O)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-dihidroxi-1,3,4,5,6,6a-hexahidrociclopenta[c]furan-4-il]-2-amino-1H-purin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 293.279 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.112 |