Learn More
9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihidroxihexahidro-1H-ciclopenta[c]furan-4-il]guanina, Mikromol
Código de producto. 30457729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30457729 25 mg
1 options
Código de producto. 30457729 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3314.110025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihidroxihexahidro-1H-ciclopenta[c]furan-4-il]guanina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihydroxyhexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]guanine
CAS 1984788-96-6
Nombres de analitos o componentes 9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihydroxyhexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]guanine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H15 N5 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihydroxyhexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]guanine, 2-Amino-9-[(3aS,4S,6S,6aR)-hexahydro-3a,6-dihydroxy-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihydroxyhexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]guanine, 2-Hydroxy-2,3-tetrahydrofuranyl Entecavir
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N5O4/c13-11-15-9-8(10(19)16-11)14-4-17(9)7-1-6(18)5-2-21-3-12(5,7)20/h4-7,18,20H,1-3H2,(H3,13,15,16,19)/t5-,6+,7+,12+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@H]4COC[C@@]34O)C(=O)N1
Nombre IUPAC 9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-dihidroxi-1,3,4,5,6,6a-hexahidrociclopenta[c]furan-4-il]-2-amino-1H-purin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 293.279
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.112 g/mol