Learn More
9,21-Dicloro-16alfa-metil-3,20-dioxopregna-1,4-dieno-11beta,17-diil Bis(furan-2-carboxilato), Mikromol™
Descripción
9,21-Dicloro-16alfa-metil-3,20-dioxopregna-1,4-dieno-11beta,17-diil Bis(furano-2-carboxilato)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11,17-Difuroate Mometasone |
| CAS | 1370190-33-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 11,17-Difuroate Mometasone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C32 H32 Cl2 O8 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (11beta,16alpha)-9,21-Dichloro-11,17-bis[(2-furanylcarbonyl)oxy]-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,21-Dichloro-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-11beta,17-diyl bis(furan-2-carboxylate), Mometasone Furoate Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H32Cl2O8/c1-18-14-22-21-9-8-19-15-20(35)10-11-29(19,2)31(21,34)26(41-27(37)23-6-4-12-39-23)16-30(22,3)32(18,25(36)17-33)42-28(38)24-7-5-13-40-24/h4-7,10-13,15,18,21-22,26H,8-9,14,16-17H2,1-3H3/t18-,21+,22+,26+,29+,30+,31+,32+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@H](C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)CCl)OC(=O)c6occc6 |
| Nombre IUPAC | [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-cloro-17-(2-cloroacetil)-17-(furan-2-carboniloxi)-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-11-il] furan-2-carboxilato |
| Mostrar más |