Learn More
9,21-dicloro-11beta,17-dihidroxi-16alfa-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona (mometasona), Mikromol™
Descripción
9,21-dicloro-11beta,17-dihidroxi-16alfa-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona (mometasona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mometasone |
| CAS | 105102-22-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Mometasone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H28 Cl2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Mometasone, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,21-dichloro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (11beta,16alpha)-, Mometasone Furoate Impurity G, Mometasone Furoate Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28Cl2O4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,24)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-23/h6-7,9,12,15-17,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-cloro-17-(2-cloroacetil)-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Mostrar más |