Learn More
9,21-Dicloro-11β -hidroxi-16β -metil-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-il Furan-2-carboxilato (16-epi-Mometasona Furoato), Mikromol™
Descripción
9,21-Dicloro-11β -hidroxi-16β -metil-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-il furan-2-carboxilato (furoato de 16-epi-mometasona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 16-epi Mometasone Furoate |
| CAS | 2231764-75-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 16-epi Mometasone Furoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C27H30Cl2O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 9,21-Dichloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Mometasone Impurity S, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,21-dichloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-, (11β,16β)-, 9,21-Dichloro-11β-hydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate, 16-epi-Mometasone Furoate, Mometasone Furoate Imp. S (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H30Cl2O6/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(30)8-9-24(16,2)26(18,29)21(31)13-25(19,3)27(15,22(32)14-28)35-23(33)20-5-4-10-34-20/h4-5,8-10,12,15,18-19,21,31H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t15-,18-,19-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-cloro-17-(2-cloroacetil)-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] furan-2-carboxilato |
| Mostrar más |