Learn More
9-(2-Propenil)adenina, TRC
Código de producto. 30411381
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30411381 5 mg -
30411086 50 mg 50 miligramos
30419766 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411381 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7688055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4121-39-5
Fórmula molecular C8 H9 N5
Peso molecular (g/mol) 175.19
Sinónimo 9-Allyladenine, N9-Allyladenine, NSC 77154, 9-(2-Propen-1-yl)-9H-purin-6-amine
Nombre IUPAC 9-prop-2-enilpurina-6-amina
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-(2-Propenyl)adenine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9N5/c1-2-3-13-5-12-6-7(9)10-4-11-8(6)13/h2,4-5H,1,3H2,(H2,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.0858