Learn More
9-[2-(Hidroxipropil-d6] Adenina, TRC
Código de producto. 30400228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400228 5 mg
30394375 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30400228 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9525625MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1020719-54-3
Fórmula molecular C8 2H6 H5 N5 O
Peso molecular (g/mol) 199.243
Sinónimo rac-Desphosphoryl Tenofovir-d6, DL-9-(2-Hydroxypropyl)adenine-d6, 6-Amino-α-(methyl-d3)-9H-purine-9-ethan-α,β,β-d3-ol
Nombre IUPAC 1-(6-aminopurina-9-il)-1,1,2,3,3,3-hexadeuteriopropano-2-ol
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])n1cnc2c(N)ncnc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(6-aminopurin-9-yl)-1,1,2,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ol
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N5O/c1-5(14)2-13-4-12-6-7(9)10-3-11-8(6)13/h3-5,14H,2H2,1H3,(H2,9,10,11)/i1D3,2D2,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.134