Learn More
9-(2-hidroxipropil)adenina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-(2-Hydroxypropyl)adenine |
| CAS | 14047-26-8 |
| Fórmula molecular | C8H11N5O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 6-Amino-alpha-methyl-9H-purine-9-ethanol, (RS)-9-(2-Hydroxypropyl)adenine, 9-(2-Hydroxyprop-1-yl)adenine, DL-9-(2-Hydroxypropyl)adenine, DL-6-Amino-alpha-methyl-9H-purine-9-ethanol, (±)-DL-6-Amino-alpha-methyl-9H-purine-9-ethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N5O/c1-5(14)2-13-4-12-6-7(9)10-3-11-8(6)13/h3-5,14H,2H2,1H3,(H2,9,10,11) |
| SMILES | CC(O)Cn1cnc2c(N)ncnc12 |
| Nombre IUPAC | 1-(6-aminopurin-9-il)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 193.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.0964 |