Learn More
9-(2-hidroxipropil)adenina, TRC
Código de producto. 30392515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30392515 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30392515 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9520101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 9-(2-Hydroxypropyl)adenine
CAS 14047-26-8
Fórmula molecular C8H11N5O
Cantidad 1 mg
Sinónimo 6-Amino-alpha-methyl-9H-purine-9-ethanol, (RS)-9-(2-Hydroxypropyl)adenine, 9-(2-Hydroxyprop-1-yl)adenine, DL-9-(2-Hydroxypropyl)adenine, DL-6-Amino-alpha-methyl-9H-purine-9-ethanol, (±)-DL-6-Amino-alpha-methyl-9H-purine-9-ethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N5O/c1-5(14)2-13-4-12-6-7(9)10-3-11-8(6)13/h3-5,14H,2H2,1H3,(H2,9,10,11)
SMILES CC(O)Cn1cnc2c(N)ncnc12
Nombre IUPAC 1-(6-aminopurin-9-il)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 193.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.0964
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.