Learn More
9-(2-hidroxietil)guanina, TRC
Código de producto. 30132564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132564 25 mg 25 miligramos
30008817 50 mg 50 miligramos
17984675 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132564 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94203525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23169-33-7
Fórmula molecular C7 H9 N5 O2
Peso molecular (g/mol) 195.18
Sinónimo 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-(2-hydroxyethyl)-, Guanine, 9-(2-hydroxyethyl)- (8CI), 2-Amino-1,9-dihydro-9-(2-hydroxyethyl)-6H-purin-6-one, 9-(2-Hydroxyethyl)guanine, 9-(2'-Hydroxyethyl)guanine, NSC 40668, 32W88, GW 318209X, Ph Eur Aciclovir Impurity P, 32W88
Nombre IUPAC 2-amino-9-(2-hidroxietil)-1H-purina-6-una
SMILES NC1=Nc2c(ncn2CCO)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-(2'-Hydroxyethyl)guanine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N5O2/c8-7-10-5-4(6(14)11-7)9-3-12(5)1-2-13/h3,13H,1-2H2,(H3,8,10,11,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0756
Porcentaje de pureza >95%