Learn More
9-[2-(Dietilfosfonometoxi)propil-d6] adenina, TRC
Código de producto. 30375879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30375879 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30375879 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44475210MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-[2-(Diethylphosphonomethoxy)propyl-d6] Adenine
CAS 1020719-38-3
Fórmula molecular C13 2H6 H16 N5 O4 P
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H22N5O4P/c1-4-21-23(19,22-5-2)9-20-10(3)6-18-8-17-11-12(14)15-7-16-13(11)18/h7-8,10H,4-6,9H2,1-3H3,(H2,14,15,16)/i6D2,7D,8D,9D2
SMILES [2H]c1nc(N)c2nc([2H])n(c2n1)C([2H])([2H])C(C)OC([2H])([2H])P(=O)(OCC)OCC
Nombre IUPAC 2,8-dideuterio-9-[1,1-dideuterio-2-[dideuterio(dietoxifosforil)metoxi]propil]purin-6-amina
Peso molecular (g/mol) 349.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.1786