Learn More
9-(2-Cloro-etil)-9H-purin-6-ilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-(2-Chloro-ethyl)-9H-purin-6-ylamine |
| CAS | 19255-48-2 |
| Fórmula molecular | C7 H8 Cl N5 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8ClN5/c8-1-2-13-4-12-5-6(9)10-3-11-7(5)13/h3-4H,1-2H2,(H2,9,10,11) |
| SMILES | Nc1ncnc2c1ncn2CCCl |
| Nombre IUPAC | 9-(2-cloroetil)purin-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 197.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.0468 |