Learn More
9-(2-carboxifenil)-2,7-dimetil-3,6-bis(etilamino)xantilio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-(2-Carboxyphenyl)-2,7-dimethyl-3,6-bis(ethylamino)xanthylium |
| CAS | 25152-49-2 |
| Fórmula molecular | C26H26N2O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Rhodamine 19, Rhodamine 19 Zwitterion, Rhodamine 575, o-[6-(Ethylamino)-3-(ethylimino)-2,7-dimethyl-3H-xanthen-9-yl]-benzoic Acid, 9-(2-Carboxyphenyl)-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium Inner Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H26N2O3/c1-5-27-21-13-23-19(11-15(21)3)25(17-9-7-8-10-18(17)26(29)30)20-12-16(4)22(28-6-2)14-24(20)31-23/h7-14,27-28H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | O=C(C1=C(C2=C3C=C(C)C(NCC)=CC3=[O+]C4=C2C=C(C)C(NCC)=C4)C=CC=C1)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-(3,6-bis(etilamino)-2,7-dimetilxantilio-9-il)benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 414.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 414.19 |