Learn More
9-[2- 10-(4,5-Dimetil-3,6-dioxo-1,4-ciclohexadien-1-il)decil]oxi]carbonil]fenil]-3,6-bis(etilamino)-2,7-dimetil-Xantilio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-(2-(((10-(4,5-Dimethyl-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadien-1-yl)decyl)oxy)carbonyl)phenyl)-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-Xanthylium |
| CAS | 1097639-76-3 |
| Fórmula molecular | C44H53N2O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C44H52N2O5/c1-7-45-37-26-40-35(23-28(37)3)42(36-24-29(4)38(46-8-2)27-41(36)51-40)33-20-16-17-21-34(33)44(49)50-22-18-14-12-10-9-11-13-15-19-32-25-39(47)30(5)31(6)43(32)48/h16-17,20-21,23-27,45H,7-15,18-19,22H2,1-6H3/p+1/b46-38- |
| SMILES | O=C(OCCCCCCCCCCC1=CC(C(C)=C(C)C1=O)=O)C(C=CC=C2)=C2C(C3=CC(C)=C(NCC)C=C3O4)=C5C4=C/C(C(C)=C5)=[NH+]/CC |
| Peso molecular (g/mol) | 689.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 689.39 |