Learn More
9,14-Oxi Profundo-15-deoxo-14-desoxi-9,15-epoxi-15-hidroxi-14-oxorapalmicina (>80%), TRC
Código de producto. 30134489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134489 10 mg 10 miligramos
30010558 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134489 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22858810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150821-39-9
Fórmula molecular C51H79NO13
Peso molecular (g/mol) 914.17
Sinónimo Rapamycin, 9,14-deepoxy-15-deoxo-14-deoxy-9,15-epoxy-15-hydroxy-14-oxo-, 9,14-Deepoxy-15-deoxo-14-deoxy-9,15-epoxy-15-hydroxy-14-oxorapamycin, (3S,6R,7E,9R,10R,12R,14S,15E,17E,19E,21S,23S,26R,28RS,34aS)-9,10,12,13,14,21,22,23,24,25,26,28,32,33,34,34a-Hexadecahydro-9,28-dihydroxy-3-[(1R)-2-[(1S,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-1-methylethyl]-10,21-dimethoxy-6,8,12,14,20,26-hexamethyl-23,28-epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclohentriacontine-1,5,11,27,29(4H,6H,31H)-pentone
SMILES CO[C@@H]1C[C@H](C[C@@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(/C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(/C)\[C@H](C[C@@H]3CC[C@@H](C)C(=O)C(O)(O3)C(=O)N4CCCC[C@H]4C(=O)O2)OC)CC[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,14-Deepoxy-15-deoxo-14-deoxy-9,15-epoxy-15-hydroxy-14-oxorapamycin
Nombres de analitos o componentes 9,14-Deepoxy-15-deoxo-14-deoxy-9,15-epoxy-15-hydroxy-14-oxorapamycin
Condiciones de envío Room Temperature
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 913.5551