Learn More
9,13b-Dehidro Epinastine, TRC
Código de producto. 30368725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368725 1 mg 1 miligramo
30361152 10 mg 10 miligramos
30353393 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2296001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 706753-75-5
Fórmula molecular C16 H13 N3
Peso molecular (g/mol) 247.29
Sinónimo 9H-Dibenz[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amine, 9,13b-Dehydro Epinastine, 9,13b-Dehydroepinastine
SMILES Nc1ncc2c3ccccc3Cc4ccccc4n12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,13b-Dehydro Epinastine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13N3/c17-16-18-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)19(15)16/h1-8,10H,9H2,(H2,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.1109