Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido 9,12-dioxo-21-fenil-8-(fenilmetoxi)-20-oxa-2,8,13,19-tetraazaheneicosanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9,12-Dioxo-21-phenyl-8-(phenylmethoxy)-20-oxa-2,8,13,19-tetraazaheneicosanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 160388-22-7 |
| Fórmula molecular | C33H50N4O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H50N4O6/c1-33(2,3)43-32(40)35-23-13-7-15-25-37(42-27-29-18-10-5-11-19-29)31(39)21-20-30(38)34-22-12-6-14-24-36-41-26-28-16-8-4-9-17-28/h4-5,8-11,16-19,36H,6-7,12-15,20-27H2,1-3H3,(H,34,38)(H,35,40) |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)NCCCCCN(C(CCC(NCCCCCNOCC1=CC=CC=C1)=O)=O)OCC2=CC=CC=C2 |
| Nombre IUPAC | (14-(benciloxi)-10,13-dioxo-1-fenil-2-oxa-3,9,14-triazanonadecan-19-il)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 598.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 498.37 |