Learn More
9,11beta-epoxi-17-hidroxi-16beta-metil-3,20-dioxo-9beta-pregna-1,4-dieno 21-acetato, Mikromol
Descripción
9,11beta-epoxi-17-hidroxi-16beta-metil-3,20-dioxo-9beta-pregna-1,4-dieno 21-acetato, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9beta,11beta-Epoxy-17,21-dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Acetate |
| CAS | 912-38-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 9beta,11beta-Epoxy-17,21-dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24H30O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (+)-(9beta,11beta,16beta)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-17-hydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione, Betamethasone Acetate EP Impurity D |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 414.49 |
| Mostrar más |