Learn More
∆9(11)-Estradiol, TRC
Código de producto. 30041185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041185 100 mg 100 miligramos
30041284 10 mg 10 miligramos
30041266 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041185 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE888030100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 791-69-5
Fórmula molecular C18 H22 O2
Peso molecular (g/mol) 270.37
Sinónimo Estra-1,3,5(10),9(11)-tetraene-3,17beta-diol, Estradiol Hemihydrate Imp. D (EP), 9,11-Didehydroestradiol, Estra-1,3,5(10),9(11)-tetraene-3,17-diol, (17β)-, Estra-1,3,5(10),9(11)-tetraene-3,17β-diol (6CI,7CI,8CI), (17β)-Estra-1,3,5(10),9(11)-tetraene-3,17-diol, 9,11-Dehydroestradiol, J 1213, ZYC 1, δ9,11-Estradiol
Nombre IUPAC (8S,13S,14S,17S)-13-metil-6,7,8,12,14,15,16,17-octahidrociclopenta[a]fentrino-3,17-diol
SMILES C[C@]12CC=C3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,11-Didehydroestradiol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,8,10,15-17,19-20H,2,4,6-7,9H2,1H3/t15-,16+,17+,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.162
Porcentaje de pureza >95%