Learn More
9,11α -Epoxi-17-hidroxi-7α -(metoxicarbonil)-3-oxo-17α -Sal de potasio del ácido pregn-4-eno-21-carboxílico, Mikromol
Código de producto. 30461049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30461049 25 mg
1 options
Código de producto. 30461049 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3530.070025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
9,11α -Epoxi-17-hidroxi-7α -(metoxicarbonil)-3-oxo-17α -Sal de potasio del ácido pregn-4-eno-21-carboxílico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eplerenone Hydroxyacid Potassium Salt
CAS 95716-98-6
Nombres de analitos o componentes Eplerenone Hydroxyacid Potassium Salt
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C24 H31 O7 . K
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32O7.K/c1-21-7-4-14(25)10-13(21)11-15(20(28)30-3)19-16-5-8-23(29,9-6-18(26)27)22(16,2)12-17-24(19,21)31-17;/h10,15-17,19,29H,4-9,11-12H2,1-3H3,(H,26,27);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,19+,21+,22+,23-,24-;/m1./s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES [K+].COC(=O)[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@@]34O[C@@H]3C[C@@]5(C)[C@@H](CC[C@@]5(O)CCC(=O)[O-])[C@H]14
Peso molecular (g/mol) 470.6
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 470,1707 g/mol