Learn More
9(11)-epoxi-16α -Hidroxi-21-acetil prednisolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (9beta,11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-16,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 58404-37-8 |
| Fórmula molecular | C23H28O7 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (9Beta,11Beta,16Alpha)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-16,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 2-((4aS,4bS,5aS,6aS,7S,8R,9aS,9bS)-7,8-Dihydroxy-4a,6a-dimethyl-2-oxo-2,4a,5a,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11-dodecahydrocyclopenta[1,2]phenanthro[4,4a-b]oxiren-7-yl)-2-oxoethyl Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28O7/c1-12(24)29-11-18(27)22(28)17(26)9-16-15-5-4-13-8-14(25)6-7-20(13,2)23(15)19(30-23)10-21(16,22)3/h6-8,15-17,19,26,28H,4-5,9-11H2,1-3H3/t15-,16-,17+,19-,20-,21-,22-,23+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(1S,2S,10S,11S,13R,14S,15S,17S)-13,14-dihidroxi-2,15-dimetil-5-oxo-18-oxapentaciclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadeca-3,6-dien-14-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 416.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.1835 |