Learn More
Enantato de 9(11)-dehidrotestosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9(11)-Dehydrotestosterone Enanthate |
| CAS | 119698-27-0 |
| Fórmula molecular | C26H38O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 17beta-Hydroxyandrosta-4,9(11)-dien-3-one Heptanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H38O3/c1-4-5-6-7-8-24(28)29-23-12-11-21-20-10-9-18-17-19(27)13-15-25(18,2)22(20)14-16-26(21,23)3/h14,17,20-21,23H,4-13,15-16H2,1-3H3/t20-,21-,23-,25-,26-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)C3=CC[C@]12C |
| Peso molecular (g/mol) | 398.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.2821 |