Learn More
9,11-Dehidro Etinil Estradiol, TRC
Código de producto. 18052150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18052150 50 mg 50 miligramos
18001450 100 mg 100 miligramos
18041950 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18052150 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22961050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1231-96-5
Fórmula molecular C20 H22 O2
Peso molecular (g/mol) 294.39
Sinónimo 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10),9(11)-tetraen-20-yne-3,17-diol, Ethinylestradiol Imp. B (EP), 9,11-Didehydroethinylestradiol
Nombre IUPAC (8S,13S,14S,17R)-17-etinil-13-metil-7,8,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fentrantreno-3,17-diol
SMILES C[C@]12CC=C3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,11-Didehydroethinylestradiol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7-8,12,17-18,21-22H,4,6,9-11H2,2H3/t17-,18+,19+,20+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.162
Porcentaje de pureza >95%