Learn More
∆9,11-Dehidro-17Alfa-cianometil Estradiol, TRC
Código de producto. 30134942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134942 25 mg 25 miligramos
30004866 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134942 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22950525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86153-38-0
Fórmula molecular C20 H23 N O2
Peso molecular (g/mol) 309.4
Sinónimo 19-Norpregna-1,3,5(10),9(11)-tetraene-21-nitrile, 3,17-dihydroxy-, (17α)- (9CI), 17α-Cyanomethylestra-1,3,5(10),9(11)-tetraene-3,17β-diol, STS 825, [3,17-Dihydroxyestra-1,3,5(10),9(11)-tetraen-17α-yl]acetonitrile, 9,11-Dehydro-17α-cyanomethylestradiol
Nombre IUPAC 2-[(8S,13S,14S,17R)-3,17-dihidroxi-13-metil-7,8,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantra-17-il]acetonitrilo
SMILES C[C@]12CC=C3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3,17-Dihydroxyestra-1,3,5(10),9(11)-tetraen-17alpha-yl)acetonitrile
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23NO2/c1-19-8-6-16-15-5-3-14(22)12-13(15)2-4-17(16)18(19)7-9-20(19,23)10-11-21/h3,5-6,12,17-18,22-23H,2,4,7-10H2,1H3/t17-,18+,19+,20-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.1729