Learn More
9,11-Dehidro (17a)-Trimetil(prop-1-yn-1-il)silil estradiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9,11-Dehydro (17alpha)-Trimethyl(prop-1-yn-1-yl)silyl Estradiol |
| CAS | 438244-32-7 |
| Fórmula molecular | C23H30O2Si |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (17alpha)-21-(Trimethylsilyl)-19-norpregna-1,3,5(10),9(11)-tetraen-20-yne-3,17-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H30O2Si/c1-22-11-9-19-18-8-6-17(24)15-16(18)5-7-20(19)21(22)10-12-23(22,25)13-14-26(2,3)4/h6,8-9,15,20-21,24-25H,5,7,10-12H2,1-4H3/t20-,21+,22-,23+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@]12CC=C3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@]2(O)C#C[Si](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (8S,13R,14S,17R)-13-metil-17-(2-trimetilsililetinil)-7,8,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 366.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 366.2015 |