Learn More
Ácido fusídico 9,11-anhidro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9,11-Anhydrofusidic Acid |
| CAS | 74048-41-2 |
| Fórmula molecular | C31 H46 O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 29-Nordammara-9(11),17(20),24-trien-21-oic acid, 16-(acetyloxy)-3-hydroxy-, (3α,4α,8α,13α,14β,16β,17Z)- (9CI), ent-(17Z)-16α-(Acetyloxy)-3β-hydroxy-4β,8,14-trimethyl-18-nor-5β,10α-cholesta-9(11),17(20),24-trien-21-oic acid, δ9(11)-Anhydrofusidic acid, (3alpha,4alpha,8alpha,13alpha,14beta,16beta,17Z)-16-(Acetyloxy)-3-hydroxy-29-nordammara-9(11),17(20),24-trien-21-oic Acid, Fusidic Acid EP Impurity L |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H46O5/c1-18(2)9-8-10-21(28(34)35)27-23-11-12-26-29(5)15-14-24(33)19(3)22(29)13-16-30(26,6)31(23,7)17-25(27)36-20(4)32/h9,12,19,22-25,33H,8,10-11,13-17H2,1-7H3,(H,34,35)/b27-21-/t19-,22-,23-,24+,25-,29-,30-,31-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)C2=CC[C@H]4\C(=C(/CCC=C(C)C)\C(=O)O)\[C@H](C[C@]34C)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2Z)-2-[(3R,4S,5S,8R,10S,13R,14S,16S)-16-acetiloxi-3-hidroxi-4,8,10,14-tetrametil-2,3,4,5,6,7,12,13,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-ilideno]-6-metilhept-5-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 498.6939 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 498.3345 |