Learn More
9(10H)-Acridona, TRC
Código de producto. 30134887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134887 5 g 5 g
17964145 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134887 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1909505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 578-95-0
Fórmula molecular C13 H9 N O
Peso molecular (g/mol) 195.22
Sinónimo 9(10H)-Acridinone, 9-Acridanone (6CI,8CI), 9(10H)-Acridone, 9-Acridone, Acridanone, Acridin-9-one, Acridine, 9,10-dihydro-9-oxo-, Acridone, CK 103, CK 103 (heterocycle), NSC 408196, NSC 7664
Nombre IUPAC 10H-acridin-9-ona
SMILES O=C1c2ccccc2Nc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acridone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9NO/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)14-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0684
Porcentaje de pureza >95%