Learn More
9(10H)-Acridona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10249740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10249740 10 g Frasco de vidrio 10 g
10529472 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10249740 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 400250100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 578-95-0 | C13H9NO | 195.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 578-95-0
Fórmula molecular C13H9NO
Peso molecular (g/mol) 195.22
Número MDL MFCD00005019
Clave InChI FZEYVTFCMJSGMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acridone, 9 10h-acridone, acridin-9 10h-one, 9-acridone, 9 10h-acridinone, acridanone, 9-acridanone, acridin-9-one, 9-acridinol, 9,10-dihydro-9-oxoacridine
PubChem CID 2015
ChEBI CHEBI:50756
Nombre IUPAC 10H-acridin-9-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3N2
Specifications
Nombre del producto químico o material 9(10H)-Acridone
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 360.0°C to 362.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 9(10H)-Acridone
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.