Learn More
9(10H)-Acridona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
9(10H)-Acridone is used in the preparation of methyl 9,10-dihydro-9-oxoacridine-10-pentanoate, use for dyeing the organic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 9(10H)-acridona se utiliza en la preparación de 9,10-dihidro-9-oxoacridina-10-pentanoato de metilo, empleado en la tinción de materiales orgánicos.
Solubilidad
Insoluble en benceno, cloroformo, éter, agua y etanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 9(10H)-Acridone |
| Punto de fusión | 360°C to 362°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 7104 |
| Información de solubilidad | Insoluble in benzene,chloroform,ether,water and ethanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.22 |
| Porcentaje de pureza | 99% |