Learn More
9(10H)-Acridona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462248 5 g 5 g
11304629 1 g 1 g
11472248 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15222.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 578-95-0 | C13H9NO | 195.221 g/mol
9(10H)-Acridone is used in the preparation of methyl 9,10-dihydro-9-oxoacridine-10-pentanoate, use for dyeing the organic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 9(10H)-acridona se utiliza en la preparación de 9,10-dihidro-9-oxoacridina-10-pentanoato de metilo, empleado en la tinción de materiales orgánicos.
Solubilidad
Insoluble en benceno, cloroformo, éter, agua y etanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 578-95-0
Fórmula molecular C13H9NO
Peso molecular (g/mol) 195.221
Número MDL MFCD00005019
Clave InChI FZEYVTFCMJSGMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acridone, 9 10h-acridone, acridin-9 10h-one, 9-acridone, 9 10h-acridinone, acridanone, 9-acridanone, acridin-9-one, 9-acridinol, 9,10-dihydro-9-oxoacridine
PubChem CID 2015
ChEBI CHEBI:50756
Nombre IUPAC 10H-acridin-9-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9(10H)-Acridone
Punto de fusión 360°C to 362°C
Cantidad 5 g
Beilstein 7104
Información de solubilidad Insoluble in benzene,chloroform,ether,water and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 9(10H)-Acridone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 9(10H)-Acridinone