Learn More
9,10-difenilantraceno, 98%
Código de producto. 10774031 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10774031 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10529430 5 g Frasco de vidrio 5 g
10135633 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10774031 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117200010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1499-10-1 | C26H18 | 330,43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1499-10-1
Fórmula molecular C26H18
Peso molecular (g/mol) 330.43
Número MDL MFCD00001253
Clave InChI FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthracene, 9,10-diphenyl, 9,10-diphenyl anthracene, unii-51bq8iyq9u, 51bq8iyq9u, acmc-1brsc, 9, 9-diphenylanthracene, anthracene,10-diphenyl, 9,10-diphenylanthracene, 9,10-diphenylanthracene 1g, 9,10-diphenylanthracene, analytical standard
PubChem CID 15159
ChEBI CHEBI:51676
Nombre IUPAC 9,10-difenilantraceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9, 10-Diphenylanthracene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 248°C to 252°C
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 05,747
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,benzene,carbon,disulfide,cyclohexane,acetonitrile,petroleum,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.42
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación