Learn More
9,10-Dioxo Ketotifen, TRC
Código de producto. 30137792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137792 50 mg 50 miligramos
30007803 25 mg 25 miligramos
30003962 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137792 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48651050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43076-16-0
Fórmula molecular C19 H17 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 323.41
Sinónimo 4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione, 4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, 4-(1-Methyl-4-piperidinylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione, NSC 282482, 4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-9,10-dione, 9,10-Dioxo Ketotifen, 9,10-Dioxoketotifen
Nombre IUPAC 10-(1-metilpiperidina-4-ilideno)benzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]tiofeno-4,5-dione
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3C(=O)C(=O)c4sccc24)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,10-Dioxo Ketotifen
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17NO2S/c1-20-9-6-12(7-10-20)16-13-4-2-3-5-14(13)17(21)18(22)19-15(16)8-11-23-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.098
Porcentaje de pureza >95%