Learn More
9,10-Dimetilantraceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10657763 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10657763 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10487680 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10657763 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115972500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 781-43-1 | Molecular Formula: C16H14 | Molecular Weight: 206.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 781-43-1
Fórmula molecular C16H14
Peso molecular (g/mol) 206.29
Número MDL MFCD00001262
Clave InChI JTGMTYWYUZDRBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthracene, 9,10-dimethyl, unii-di986077vr, ccris 2742, 9,10-dimethyl-anthracene, gnf-pf-2329, acmc-209pdj, 9,10-dimethylanthracen, 9:10-dimethylanthracene, anthracene,10-dimethyl, 9,10-dimethylanthracene
PubChem CID 13076
Nombre IUPAC 9,10-dimetilantraceno
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=C(C)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9, 10-Dimethylanthracene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 180°C to 185°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Beilstein 05,II,593
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación