Learn More
9,10-Dimetilantraceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430627 1 g 1 g
11440627 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22458.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 781-43-1 | C16H14 | 206.29 g/mol
9,10-Dimethylanthracene is used as an antioxidant-photosensitizer dual-loaded polymeric micelles with controllable production of reactive oxygen species. It is also used as chemical rate constant actinometer in singlet molecular oxygen reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 9,10-dimetilantraceno se utiliza como micelas poliméricas de doble carga antioxidantes y fotosensibilizadoras con producción controlable de especies reactivas de oxígeno. También se utiliza como actinómetro para medir la constante de velocidad de reacciones con oxígeno molecular singlete.
Solubilidad
Soluble en tolueno. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 781-43-1
Fórmula molecular C16H14
Peso molecular (g/mol) 206.29
Número MDL MFCD00001262
Clave InChI JTGMTYWYUZDRBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthracene, 9,10-dimethyl, unii-di986077vr, ccris 2742, 9,10-dimethyl-anthracene, gnf-pf-2329, acmc-209pdj, 9,10-dimethylanthracen, 9:10-dimethylanthracene, anthracene,10-dimethyl, 9,10-dimethylanthracene
PubChem CID 13076
Nombre IUPAC 9,10-dimetilantraceno
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=C(C)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,10-Dimethylanthracene
Punto de fusión 182°C to 184°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1909028
Información de solubilidad Soluble in toluene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.29
Porcentaje de pureza 99%