Learn More
Sal sódica del ácido 9,10-dimetoxi-2-antracenosulfónico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 9,10-Dimethoxy-2-anthracenesulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 67580-39-6 |
| Fórmula molecular | C16H13NaO5S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Sodium 9,10-Dimethoxyanthracene-2-sulfonate, 9,10-Dimethoxy-2-anthracenesulfonic Acid Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14O5S.Na/c1-20-15-11-5-3-4-6-12(11)16(21-2)14-9-10(22(17,18)19)7-8-13(14)15;/h3-9H,1-2H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na].O=S(=O)(O)C=1C=CC2=C(OC)C=3C=CC=CC3C(OC)=C2C1 |
| Nombre IUPAC | 9,10-dimetoxiantraceno-2-sulfonato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 340.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.04 |