Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9, 10-Dihydroxystearic Acid, Pract. |
| CAS | 120-87-6 |
| Fórmula molecular | C18H36O4 |
| Número MDL | MFCD00046726 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 9,10-dihydroxystearic acid, dioxystearinsaeure, 9,10-dihydroxystearate, 9,10-dihydroxystearinsaeure, 9,10-dihydroxy-octadecanoic acid, rac threo-9,10-dihydroxystearic acid, dhsa, parent, 9,10-dihydroxy stearic acid, 9,10-dhsa |
| Clave InChI | VACHUYIREGFMSP-IAGOWNOFSA-N |
| SMILES | CCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](O)CCCCCCCC(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (9R,10R)-9,10-dihidroxioctadecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 316.48 |
| Mostrar más |