Learn More
9,10-Dihidroergostine, TRC
Código de producto. 30382050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382050 10 mg
30381768 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30382050 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44644510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3609-19-6
Fórmula molecular C34 H39 N5 O5
Peso molecular (g/mol) 597.7
Sinónimo (5'α,10α)-2'-Ethyl-9,10-dihydro-12'-hydroxy-5'-(phenylmethyl)ergotaman-3',6',18-trione, (6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-benzyl-2-ethyl-10b-hydroxy-3,6-dioxooctahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide, 8H-Oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine, ergotaman-3',6',18-trione deriv., Indolo[4,3-fg]quinoline, ergotaman-3',6',18-trione deriv., 9,10-Dihydroergostine, DE 145, Dihydroergostine, Dihydroergotamine Mesilate Imp. B
SMILES CC[C@@]1(NC(=O)[C@@H]2C[C@H]3[C@@H](Cc4c[nH]c5cccc3c45)N(C)C2)O[C@@]6(O)[C@@H]7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,10-Dihydroergostine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H39N5O5/c1-3-33(36-30(40)22-16-24-23-11-7-12-25-29(23)21(18-35-25)17-26(24)37(2)19-22)32(42)39-27(15-20-9-5-4-6-10-20)31(41)38-14-8-13-28(38)34(39,43)44-33/h4-7,9-12,18,22,24,26-28,35,43H,3,8,13-17,19H2,1-2H3,(H,36,40)/t22-,24-,26-,27+,28+,33-,34+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 597.2951